Merck
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Wybierz wielkość
100 MG
436,50 zł
250 MG
535,95 zł
500 MG
799,20 zł
1 G
1150,20 zł
2.5 G
2056,95 zł
5 G
2952,00 zł
10 G
4279,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1251205-100MG
436,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
436,50 zł
250 MG
535,95 zł
500 MG
799,20 zł
1 G
1150,20 zł
2.5 G
2056,95 zł
5 G
2952,00 zł
10 G
4279,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.09
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1251205-100MG
436,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)