Merck
ENAH11DD04F6
Enamine
1-ethynyl-2,4-dimethylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H10/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h1,5-7H,2-3H3
Klucz InChI
GMODJHLJRNXLMC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1235017
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1235017
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)