Merck
ENAH11DCFA40
Enamine
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.59
Numer MDL:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c1-7-5(4-6)2-3-5;/h7H,2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
YGXNUXAAJBYFSV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)