Merck
ENAH11DCF9E7
Enamine
2-(thiophen-3-yl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-thienyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c7-11(8,9)4-2-6-1-3-10-5-6/h1,3,5H,2,4H2,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
HECUDODUVQCJIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)