Merck
ENAH11DCF735
Enamine
2-[(4-bromophenyl)amino]acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
mp
91-92
Iupac Name
(4-bromoanilino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,11H,6H2
Klucz InChI
JDTSLTWFRVCQIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71530
Melting Point
91-92
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71530
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)