Merck
ENAH11DCF6CE
Enamine
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Iupac Name
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-11-8(5-7)2-4-10-6-8/h1-6H2
Klucz InChI
YCRVIXILGCSMMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)