Merck
ENAH0CD463DD
Enamine
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.6
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N.ClH/c1-2-5-3-6(7)4-5;/h1,5-6H,3-4,7H2;1H
Klucz InChI
MURKGSOIXJBUSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)