Merck
ENAH0CD45D93
Enamine
2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl]acetic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1392,30 zł
100 MG
2070,90 zł
250 MG
2954,25 zł
500 MG
4650,75 zł
1 G
5967,00 zł
2.5 G
11 700,00 zł
5 G
17 304,30 zł
10 G
25 663,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1705796-50MG
1392,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1392,30 zł
100 MG
2070,90 zł
250 MG
2954,25 zł
500 MG
4650,75 zł
1 G
5967,00 zł
2.5 G
11 700,00 zł
5 G
17 304,30 zł
10 G
25 663,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1705796-50MG
1392,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(S)-2-(5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)3-6-4-8(1-2-8)5-9-6;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H/t6-;/m1./s1
Klucz InChI
NEJXVMPAMRYESG-FYZOBXCZSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)