Merck
ENAH0CD45D89
Enamine
{2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.77
Numer MDL:
Iupac Name
(2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-10-14-12-6-7-13(8-12)15(14)9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12-14,16H,6-10H2;1H
Klucz InChI
LIULTOJCGOVSMS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704861
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704861
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)