Merck
ENAH0CD45B05
Enamine
4-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.74
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-14-8-6-12(7-9-14)17-11-4-2-10(3-5-11)13(15)16;/h2-5,12H,6-9H2,1H3,(H,15,16);1H
Klucz InChI
MDDOCCNDVQLAER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702762
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702762
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)