Merck
ENAH0CD45A93
Enamine
(2S)-2,4-dimethylpent-4-enoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(2S)-2,4-dimethyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h6H,1,4H2,2-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
WQBDUHHOENCMGP-LURJTMIESA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)