Merck
ENAH0CD45A8E
Enamine
3-(difluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c8-7(9)13-5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12/h1-4,7H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
PXXGOQSGJSXZAD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698873
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698873
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)