Merck
ENAH0CD459E4
Enamine
2-iodo-4-methylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.02
Numer MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DZFWKQYMUZMLSR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666252
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)