Merck
ENAH0CD457E4
Enamine
6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
About This Item
Masa cząsteczkowa:
259.58
Numer MDL:
Iupac Name
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)16-13(15-10)12-5-6-14-8-9(12)7-12;/h9,14H,5-8H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
PNXQVPUVTMKSGY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697414
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697414
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)