Merck
ENAH049F31D3
Enamine
methyl 1H,2H,3H,4H-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)7-2-4-11-5-3-10-6-8(7)11/h2,4,10H,3,5-6H2,1H3
Klucz InChI
IONSRGDHHCMINV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700522
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700522
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)