Merck
ENAH049F3102
Enamine
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.66
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-8(6-3-4-6)12-13-9(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ITHFDWNDIYOINO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)