Merck
ENAH049F2D2D
Enamine
3-bromo-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1626,30 zł
250 MG
2328,30 zł
500 MG
3656,25 zł
1 G
4691,70 zł
2.5 G
9196,20 zł
5 G
13 607,10 zł
10 G
20 182,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1698726-100MG
1626,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1626,30 zł
250 MG
2328,30 zł
500 MG
3656,25 zł
1 G
4691,70 zł
2.5 G
9196,20 zł
5 G
13 607,10 zł
10 G
20 182,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.61
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1698726-100MG
1626,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-bromobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4BrClO2S2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)14(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
XWBNYRFXRRDTBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698726
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)