Kluczowe dokumenty
ENAH049F2C1D
Enamine
methyl[(1S)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Masa cząsteczkowa:
209.12
Numer MDL:
Iupac Name
(S)-N-methyl-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7(9-2)8-5-3-4-6-10-8;;/h3-7,9H,1-2H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Klucz InChI
WAFNNWYZIZSTMK-KLXURFKVSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699441
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)