Merck
ENAH049F2BCF
Enamine
{2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2162,25 zł
250 MG
2998,80 zł
500 MG
4607,55 zł
1 G
5853,60 zł
2.5 G
11 276,55 zł
5 G
16 588,35 zł
10 G
24 491,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1698655-100MG
2162,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2162,25 zł
250 MG
2998,80 zł
500 MG
4607,55 zł
1 G
5853,60 zł
2.5 G
11 276,55 zł
5 G
16 588,35 zł
10 G
24 491,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1698655-100MG
2162,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-7(9,3-6)5-8;;/h6H,2-5,8H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
OVPVUVVSQXFSEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)