Merck
ENAH049F2B5E
Enamine
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-1-2-9-5(3-6)4-8/h1-3H
Klucz InChI
QMIKUCZXOXDPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)