Merck
ENAH049F292C
Enamine
3-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.05
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ARXAOHLIEYXXNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695560
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695560
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)