Merck
ENAH049F28B5
Enamine
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.74
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(3-phenylpropanamido)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-12-7-4-8-13(15(12)16(20)21)18-14(19)10-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8H,9-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
Klucz InChI
FRDDGGFVMOMBOB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693941
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)