Merck
ENAH049F26B6
Enamine
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
Numer MDL:
Iupac Name
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c9-5-1-3-6(4-2-5)7-8-6/h5,9H,1-4H2
Klucz InChI
QHIXICOHOKQUSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693335
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)