Merck
ENAH049F2618
Enamine
(2-aminoethyl)(ethyl)methylamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.1
Numer MDL:
Iupac Name
N1-ethyl-N1-methylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H14N2.2ClH/c1-3-7(2)5-4-6;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
XLNZJVBLEMUGCV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692486
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692486
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)