Merck
ENAH049F233E
Enamine
3-(2-bromoethoxy)oxetane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(2-bromoethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C5H9BrO2/c6-1-2-8-5-3-7-4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
ZEFQQMJSBJJGPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)