Merck
ENAH049F22F9
Enamine
1-(2-fluorobenzoyl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.72
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzoyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-7-5-9(14)6-8-15;/h1-4,9H,5-8,14H2;1H
Klucz InChI
NVWKXLSACIJANB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)