Merck
ENAH049F2271
Enamine
2-methyl-3H,6H,7H,8H,9H-imidazo[4,5-f]quinoline dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1374,75 zł
250 MG
1971,45 zł
500 MG
3100,50 zł
1 G
3978,00 zł
2.5 G
7792,20 zł
5 G
11 530,35 zł
10 G
17 099,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1663748-100MG
1374,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1374,75 zł
250 MG
1971,45 zł
500 MG
3100,50 zł
1 G
3978,00 zł
2.5 G
7792,20 zł
5 G
11 530,35 zł
10 G
17 099,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1663748-100MG
1374,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-7-13-10-5-4-9-8(11(10)14-7)3-2-6-12-9;;/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14);2*1H
Klucz InChI
UZJOJOBIYFUKEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663748
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663748
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)