Merck
ENAH049F2213
Enamine
1-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c7-3-6(10)4-9-2-1-8-5-9/h1-2,5-6,10H,3-4,7H2
Klucz InChI
IPLIJMUJLJBZDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232100
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)