Merck
ENAH049F219E
Enamine
(1,2-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
isothiazol-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-7-3-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Klucz InChI
ULVDSXVJXBNNIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)