Merck
ENAH049F20E4
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-8-9-6(1)5-3-7-4-5;;/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,8,9);2*1H
Klucz InChI
OSWIYLDRMRJFJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666538
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666538
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)