Merck
ENAH049F2052
Enamine
1-{[(2,4-dibromophenyl)methyl]sulfanyl}ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.04
Numer MDL:
Iupac Name
S-(2,4-dibromobenzyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C9H8Br2OS/c1-6(12)13-5-7-2-3-8(10)4-9(7)11/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
TVMFDMJOICZLDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266484
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266484
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)