Merck
ENAH049F1C71
Enamine
1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-11-6-4-2-3-5(8(12)13)7(6)10-9(11)14/h2-4H,1H3,(H,10,14)(H,12,13)
Klucz InChI
KBECFBQSNOVAKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190447
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190447
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)