Merck
ENAH049F1B98
Enamine
3-difluoromethanesulfinylaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.66
Numer MDL:
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS.ClH/c8-7(9)12(11)6-3-1-2-5(10)4-6;/h1-4,7H,10H2;1H
Klucz InChI
ILTQIIPJNWZITI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66656
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)