Merck
ENAH0425C6F1
Enamine
methyl 2-carbamothioyl-2,2-dimethylacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.22
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2,2-dimethyl-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-6(2,4(7)10)5(8)9-3/h1-3H3,(H2,7,10)
Klucz InChI
MWIPUIVPAYBEOF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)