Merck
ENAH04258656
Enamine
2-[2-(aminooxy)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-(aminooxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H11NO3/c5-8-4-3-7-2-1-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
CMECGOAFIHUPBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)