Merck
ENAH042584F9
Enamine
[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1749,15 zł
100 MG
2597,40 zł
250 MG
3708,90 zł
500 MG
5832,45 zł
1 G
7482,15 zł
2.5 G
14 660,10 zł
5 G
21 691,80 zł
10 G
32 169,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1590059-50MG
1749,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1749,15 zł
100 MG
2597,40 zł
250 MG
3708,90 zł
500 MG
5832,45 zł
1 G
7482,15 zł
2.5 G
14 660,10 zł
5 G
21 691,80 zł
10 G
32 169,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.56
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1590059-50MG
1749,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5F3N2O.ClH/c6-5(7,8)4-1-3(2-9)11-10-4;/h1H,2,9H2;1H
Klucz InChI
FSFXLEHMBVYASA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)