Merck
ENAH0425837C
Enamine
[(2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer MDL:
Iupac Name
((2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-16-13-7-12(8-14)15(10-13)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10,14H2,1H3/t12-,13+/m0/s1
Klucz InChI
KCFCMCLIRLTYQM-QWHCGFSZSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)