Merck
ENAH0425811E
Enamine
benzyl N-[3-methyl-1-(methylcarbamoyl)butyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Numer MDL:
mp
130-132
Iupac Name
benzyl (4-methyl-1-(methylamino)-1-oxopentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O3/c1-11(2)9-13(14(18)16-3)17-15(19)20-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)(H,17,19)
Klucz InChI
UOBCOWPMCMJUMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663508
Melting Point
130-132
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663508
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)