Merck
ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1404,00 zł
250 MG
2006,55 zł
500 MG
3164,85 zł
1 G
4054,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1662486-100MG
1404,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1404,00 zł
250 MG
2006,55 zł
500 MG
3164,85 zł
1 G
4054,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1662486-100MG
1404,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
Klucz InChI
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)