Merck
ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
Klucz InChI
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)