Merck
ENAH04257A58
Enamine
2-(4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-3-4-11-5-7(9-10-11)6-1-2-6;;/h5-6H,1-4,8H2;2*1H
Klucz InChI
JZMASEMPQILDBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661024
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661024
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)