Merck
ENAH04257968
Enamine
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-5-2-3-7(8,4-5)6(9)10;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);1H
Klucz InChI
KQKRBMOHVMJGCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)