Merck
ENAH04250F44
Enamine
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
NFWXGRDGHVCRAM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)