Merck
ENAH0424DC73
Enamine
6-ethyl-1,2-thiazinane-1,1-dione
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1615747-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1615747-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-ethyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-2-6-4-3-5-7-10(6,8)9/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
DIYQZYLGMQQIKR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1615747
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)