Merck
ENAH0424BD32
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-ol
Wybierz wielkość
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1608774-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1536,30 zł
100 MG
2185,65 zł
250 MG
3039,75 zł
500 MG
4671,90 zł
1 G
5929,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1608774-50MG
1536,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-11(2)8-5-9(12)3-6-10-7-4-9/h10,12H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
AENWLMMXQISTHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)