Merck
ENAH0424BC10
Enamine
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
125-126
Iupac Name
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2S/c7-6-5-4(1-2-10-5)3-8-9-6/h1-3H
Klucz InChI
GRWGIQKVUKVOQF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121
Melting Point
125-126
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)