Merck
ENAH0424BB94
Enamine
2-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
986,40 zł
250 MG
1319,85 zł
500 MG
1963,35 zł
1 G
2460,60 zł
2.5 G
4946,85 zł
5 G
9574,20 zł
10 G
18 495,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1428801-100MG
986,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
986,40 zł
250 MG
1319,85 zł
500 MG
1963,35 zł
1 G
2460,60 zł
2.5 G
4946,85 zł
5 G
9574,20 zł
10 G
18 495,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.7
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1428801-100MG
986,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-5-4-6-9(7-8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
VDCLGQNCJHACKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)