Merck
ENAH0424BB25
Enamine
2-cyclobutylaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.68
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclobutylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N.ClH/c11-10-7-2-1-6-9(10)8-4-3-5-8;/h1-2,6-8H,3-5,11H2;1H
Klucz InChI
CTRDFTVAQVZAKE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478787
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478787
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)