Merck
ENAH0424BB01
Enamine
2,6,6-trimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.69
Numer MDL:
Iupac Name
2,6,6-trimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7-4-9-5-8(2,3)6-10-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
XQNPLNWMMXIPHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478703
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478703
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)