Kluczowe dokumenty
ENAH0424BADB
Enamine
2-(oxetan-3-yl)acetonitrile
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1472334-100MG
588,60 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1472334-100MG
588,60 zł
Iupac Name
3-oxetanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5H,1,3-4H2
Klucz InChI
LDVDJSCCYCAJSA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)